Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine |
| Kogepunkt | 70 °C til 71 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1761906 |
| Formel vægt | 199.07 |
| Procent renhed | 97% |