Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate, 97%, stab.
Artikelnummer. 11367796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367796 25 g 25g
11357796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12922.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13695-31-3 | C8H7F7O2 | 268.131 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylmethacrylat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylmethacrylat anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13695-31-3
Molekylær formel C8H7F7O2
Molekylvægt (g/mol) 268.131
MDL nummer MFCD00039251
InChI nøgle VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluoro-n-butyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, heptafluoropropylmethyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl 2-methylacrylate #
PubChem CID 83666
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
Navn note stabilized
Tæthed 1.345
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.342
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 268.13
Procent renhed 97%