Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl akrylat, 97%, stikk. med 100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11388405
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388405 25 g 25g
11378405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10400.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 424-64-6 | C7H5F7O2 | 254,104 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylacrylat er et nyttigt fluoreret acrylat til proteomikforskning. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylacrylat er et nyttigt fluoreret acrylat til proteomisk forskning. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler, varme, ultraviolet stråling og frie radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 424-64-6
Molekylær formel C7H5F7O2
Molekylvægt (g/mol) 254.104
MDL nummer MFCD00039252
InChI nøgle PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-heptafluorobutyl acrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, heptafluorobutyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol, 1h, 1h-heptafluorobutylacrylate, 1,1-dihydroheptafluorobutyl acrylate, 1h,1h-heptafluorobut-1-yl acrylat, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl=propenoate
PubChem CID 67923
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate
Navn note stabiliseret med 100 ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 1.418
Kogepunkt 57 °C til 58 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 31 °C (87 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.331
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1792520
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 254.11
Procent renhed 97%