Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30966329
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30966329 1 g 1g
30952010 5 g 5g
30962759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30966329 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1330391g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 336-59-4
Molecular Formula C8F14O3
MDL Number MFCD00000432
Quantity 1 g
SMILES O=C(OC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 410.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.