Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride |
| CAS | 336-59-4 |
| Molekylær formel | C8F14O3 |
| MDL nummer | MFCD00000432 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(OC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.06 |
| Procent renhed | 98% |