Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-heptafluor-1-iodbutan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336826 1 g 1g
11346826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04173.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374-98-1
Molekylær formel C4H2F7I
Molekylvægt (g/mol) 309.953
MDL nummer MFCD00013719
InChI nøgle AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
PubChem CID 67806
IUPAC navn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-4-iodbutan
SMIL C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Tæthed 2.054
Kogepunkt 91°C to 92°C
Flammepunkt None
Lineær formel CF3CF2CF2CH2I
Brydningsindeks 1.3625
Mængde 1 g
Beilstein 1761927
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 309.95
Procent renhed 96%