Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 11468613
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468613 250 g 250g
11448613 10 g 10g
11444130 25 g 25g
11458613 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11468613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10414.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
Det anvendes som et halogeneret opløsningsmiddel i elektrospray-væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et halogeneret opløsningsmiddel i elektrospray-væskekromatografi.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger og hold dig væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-01-9
Molekylær formel C4H3F7O
Molekylvægt (g/mol) 200.06
MDL nummer MFCD00004674
InChI nøgle WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Tæthed 1.596
Kogepunkt 95°C to 97°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lineær formel CF3CF2CF2CH2OH
Brydningsindeks 1.3
Mængde 250 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1761907
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 200.06
Procent renhed 98%