Få mere at vide
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 95%
Artikelnummer. 15710849 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15710849 50 g Glasflaske 50g
10226960 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15710849 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 243890500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 375-01-9
Molekylær formel C4H3F7O
Molekylvægt (g/mol) 200.06
MDL nummer MFCD00004674
InChI nøgle WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 96°C to 97°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CF2CF2CH2OH
Brydningsindeks 1.2920 to 1.294
Mængde 50 g
Beilstein 01, 1547
Specifik vægtfylde 1.6
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 200.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver