Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylamin, 97%
Artikelnummer. 11373766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373766 5 g 5g
11363766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16819.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149,064 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-03-7
Molekylær formel C3H4F5N
Molekylvægt (g/mol) 149.064
MDL nummer MFCD00042459
InChI nøgle DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79002
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-amin
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Tæthed 1.4
Kogepunkt 49 °C til 50 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.297
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1743135
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Formel vægt 149.06
Procent renhed 97%