Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine |
| Tæthed | 1.4 |
| Kogepunkt | 49 °C til 50 °C |
| Flammepunkt | >100 °C (212 °F) |
| Brydningsindeks | 1.297 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 1743135 |
| Synonym | 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro |
| Formel vægt | 149.06 |
| Vis mere |