Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylmethacrylat, 97%, stab.
Artikelnummer. 11495767
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495767 25 g 25g
11485767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24340.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1761.22 DKK
    1584.65 DKK / 25g
    Spare 176.57 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 45115-53-5 | C7H7F5O2 | 218,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45115-53-5
Molekylær formel C7H7F5O2
Molekylvægt (g/mol) 218.123
MDL nummer MFCD00039256
InChI nøgle CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 1h,1h-pentafluoro-n-propyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoro-n-propyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 123516
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(C(F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
Navn note stabiliseret
Tæthed 1.279
Kogepunkt 54 °C til 55 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 29 °C (84 °F)
Brydningsindeks 1.348
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 218.12
Procent renhed 97%