Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylakrylat, 97%
Artikelnummer. 11358385
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358385 5 g 5g
11348385 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10343.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 356-86-5
Molekylær formel C6H5F5O2
Molekylvægt (g/mol) 204.10
MDL nummer MFCD00039257
InChI nøgle JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67744
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropylprop-2-enoat
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Tæthed 1.32
Kogepunkt 49 °C til 50 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 23 °C (73 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Brydningsindeks 1.336
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1779140
Formel vægt 204.1
Procent renhed 97%