Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 422-64-0 |
| Tæthed | 1.57 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 96°C to 97°C/984 hPa |
| MDL nummer | MFCD00004170 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.03 |
| Grad | Research |