Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluorpropansyre, TRC
Artikelnummer. 17923095
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17923095 1 g
1 options
Artikelnummer. 17923095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2272351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic Acid
CAS 422-64-0
Molekylær formel C3HF5O2
Mængde 1 g
Synonym Perfluoropropionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, pentafluoro- (9CI), Propionic acid, pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropanoic acid, Perfluoropropionic acid, PFPrA, PFPrA, Pentafluoro-propanoic Acid, Pentafluoro-propionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Pentafluoropropanoic Acid, Pentafluoropropionic Acid, Perfluoropropanoic Acid, Perfluoropropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
SMIL OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 164.03
Formel vægt 163.9897