Få mere at vide
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol, 98%
Artikelnummer. 11483804
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483804 5 g 5g
11493804 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11483804 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11846.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150,048 g/mol
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder osv.
Opløselighed
Opløseligt i vand.21,9 g/L °ved 25
C
Bemærkninger Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider. Holdes væk fra varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-05-9
Molekylær formel C3H3F5O
Molekylvægt (g/mol) 150.048
MDL nummer MFCD00004673
InChI nøgle PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Tæthed 1.505
Kogepunkt 80 °C til 81 °C
Brydningsindeks 1.288
Mængde 5 g
Beilstein 1743133
Opløselighedsinformation Opløselig i vand. 21,9 g/L ved 25 °C
Formel vægt 150.05
Procent renhed 98%