Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 81,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CF3CF2CH2OH |
| Vis mere |