Få mere at vide
2,2,3,3,3-pentafluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10043650
Brand: Thermo Scientific Acros 303790250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 422-05-9
Molekylær formel C3H3F5O
Molekylvægt (g/mol) 150.05
MDL nummer MFCD00004673
InChI nøgle PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC navn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
SMIL C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 81.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CF2CH2OH
Brydningsindeks 1.2880 to 1.2950
Mængde 25 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formel vægt 150.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks