Få mere at vide
2,2,2-Triphenylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Triphenylacetophenone |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H |
| Formel vægt | 348.1514 |