Få mere at vide
2,2,2-triphenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30012137
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012137 1 g
30010192 500 mg
30007273 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8956951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-91-5
Molekylær formel C20 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 288.34
Synonym Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
IUPAC navn 2,2,2-triphenyleddikesyre
SMIL OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylacetic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Formel vægt 288.115