Få mere at vide
2,2,2-Trimethylthioacetamid, 97%
Artikelnummer. 11370036
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370036 1 g 1g
11360036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32092.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 630-22-8 | C5H11NS | 117,21 g/mol
2,2,2-Trimethylthioacetamid, bruges som et farmaceutisk og organisk mellemprodukt, et vigtigt aminobeskyttelsesmiddel, farmaceutiske og syntetiske organiske fremstillede mellemprodukter, organisk syntese, der bruges til at introducere t-Boc beskytte genarter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2,2-Trimethylthioacetamid, bruges som et farmaceutisk og organisk mellemprodukt, et vigtigt aminobeskyttelsesmiddel,
farmaceutiske og syntetiske organiske fremstiller mellemprodukter, organisk syntese bruges til at introducere t-Boc beskytte genarter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-22-8
Molekylær formel C5H11NS
Molekylvægt (g/mol) 117.21
MDL nummer MFCD09742834
InChI nøgle FJZJUSOFGBXHCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trimethylthioacetamide, 2,2-dimethylthiopropionamide, neopentanethioamide, propanethioamide, 2,2-dimethyl, thiopivalamide, 2,2-dimethyl-thiopropionamide, 2,2-dimethylthio propionamide, propanethioamide,2,2-dimethyl, 2-methyl-2-methylthiopropionamide, propionamide, 2-methyl-2-methylthio
PubChem CID 3031130
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanthioamid
SMIL CC(C)(C)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trimethylthioacetamide
Smeltepunkt 113 °C til 117 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (10 g/L) (25 °C).
Formel vægt 117.21
Procent renhed 97%