Få mere at vide
2,2,2-Trimethylacetamidin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11413314
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413314 25 g 25g
11493304 1 g 1g
11403314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10613.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 18202-73-8 | C5H13ClN2 | 136,623 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18202-73-8
Molekylær formel C5H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 136.623
MDL nummer MFCD00051988
InChI nøgle ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trimethylacetamidine hydrochloride
Smeltepunkt 188 °C til 193 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3618865
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 136.63
Procent renhed 98%