Få mere at vide
2,2,2-Trimethylacetamide, 98+%
Artikelnummer. 11473714
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473714 250 g 250g
11453714 10 g 10g
11463714 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473714 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11319.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754-10-9
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00008011
InChI nøgle XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12957
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanamid
SMIL CC(C)(C)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trimethylacetamide
Smeltepunkt 153°C to 157°C
Kogepunkt 212°C
Lineær formel (CH3)3CCONH2
Mængde 250 g
Beilstein 1742147
Synonym pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98%