Få mere at vide
2,2,2-Trifluoriodoethan, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroiodoethane |
| Tæthed | 2.142 |
| Kogepunkt | 53 °C til 55 °C |
| Brydningsindeks | 1.4009 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1733201 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 209.94 |
| Procent renhed | 99% |