Få mere at vide
2,2,2-Trifluoriodoethan, 99%
Artikelnummer. 11433398
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433398 10 g 10g
11443398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17804.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209,938 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 353-83-3
Molekylær formel C2H2F3I
Molekylvægt (g/mol) 209.938
MDL nummer MFCD00001082
InChI nøgle RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-2-iodethan
SMIL C(C(F)(F)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Tæthed 2.142
Kogepunkt 53°C to 55°C
Brydningsindeks 1.4009
Mængde 10 g
Beilstein 1733201
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 209.94
Procent renhed 99%