Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylhydrazin, 65 vægtprocent vandløsning
Artikelnummer. 10422985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422985 5 g Glasflaske 5g
10212232 1 g Glasflaske 1g
10085153 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10422985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365760050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 5042-30-8 | C2H5F3N2 | 114,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5042-30-8 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 114.07
MDL nummer MFCD00007622
InChI nøgle OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
PubChem CID 78740
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethylhydrazin
SMIL C(C(F)(F)F)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Navn note 70 vægtprocent vandløsning
CAS min % 65.0, 25.0
CAS Max % 75.0, 35.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2940g/mL
Flammepunkt 42 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH2NHNH2
Brydningsindeks 1,3600 til 1,364
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.294
Formel vægt 114.07
Procent renhed ≥65%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.