Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylamin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11492707
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492707 100 g 100g
11454130 10 g 10g
11464130 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14904.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4104.54 DKK
    3692.65 DKK / 100g
    Spare 411.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 373-88-6 | C2H5ClF3N | 135,51 g/mol
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter
, landbrugskemikalier og farvestofopløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-88-6
Molekylær formel C2H5ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 135.51
MDL nummer MFCD00012875
InChI nøgle ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 9772
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 218 °C (sublimering)
Lineær formel CF3CH2NH2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 3652103
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i 0,7 i vand, men opløseligt i ethanol og kloroform, let opløseligt i benzen, næsten ikke opløseligt i ether.
Formel vægt 135.52
Procent renhed 98%