Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylamin hydrochlorid, 98%
Beskrivelse
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter
, landbrugskemikalier og farvestofopløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hygroskopisk. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 218 °C (sublimering) |
| Lineær formel | CF3CH2NH2·HCl |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 3652103 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i 0,7 i vand, men opløseligt i ethanol og kloroform, let opløseligt i benzen, næsten ikke opløseligt i ether. |
| Formel vægt | 135.52 |
| Procent renhed | 98% |