Få mere at vide
2,2,2-Trifluoretylamin, 99,5%
Artikelnummer. 15700859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15700859 50 g Glasflaske 50g
10753341 1 g Glasflaske 1g
10190422 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15700859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303500500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-90-2
Molekylær formel C2H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 99.06
MDL nummer MFCD00008132
InChI nøgle KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanamin
SMIL C(C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 37 °C til 38 °C
Flammepunkt -16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH2NH2
Brydningsindeks 1,3000 til 1,302
Mængde 50 g
Specifik vægtfylde 1.24
Formel vægt 99.06
Procent renhed 99.50%
Fysisk form Væske