Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylamin, 98%
Artikelnummer. 11495686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495686 5 g 5g
11485686 1 g 1g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20789.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99,056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 753-90-2
Molekylær formel C2H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 99.056
MDL nummer MFCD00008132
InChI nøgle KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanamin
SMIL C(C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethylamine
Tæthed 1.245
Kogepunkt 36 °C til 38 °C
Flammepunkt −16 °C (3 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.295
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1733204
Formel vægt 99.06
Procent renhed 98%