Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylamin, 98%
Artikelnummer. 11485686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485686 1 g 1g
11495686 5 g 5g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20789.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99,056 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 753-90-2
Molekylær formel C2H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 99.056
MDL nummer MFCD00008132
InChI nøgle KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanamin
SMIL C(C(F)(F)F)N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethylamine
Tæthed 1.245
Kogepunkt 36°C to 38°C
Flammepunkt −16°C (3°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.295
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1733204
Formel vægt 99.06
Procent renhed 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.