Få mere at vide
2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15256058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15256058 1 g 1g
15266058 5 g 5g
15276058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15256058 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-25-1
Molekylær formel C3H2F6O3S
Molekylvægt (g/mol) 232.1
InChI nøgle RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat
SMIL C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.6100g/mL
Kogepunkt 89.0°C to 91.0°C (740.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3CH2CF3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.61
Formel vægt 232.1
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.