Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 95%
Beskrivelse
2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat er et kraftigt trifluorethyleringsmiddel, som er nyttigt til syntese af fluorerede aminosyrer. Det bruges som et reagens i den antioselektive fremstilling af cykliske N-arylhydroxamsyrer via faseoverførselskatalyseret alkylering af nitrobenzylbromider for at give nirophenylalaniner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat er et kraftigt trifluorethyleringsmiddel, som er nyttigt til syntese af fluorerede aminosyrer. Det bruges som et reagens i den antioselektive fremstilling af cykliske N-arylhydroxamsyrer via faseoverførselskatalyseret alkylering af nitrobenzylbromider for at give nirophenylalaniner.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.611 g/mL |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lineær formel | CF3SO3CH2CF3 |
| Brydningsindeks | 1.306 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Vis mere |