Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 95%
Artikelnummer. 15406646
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15406646
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61603.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232.096 g/mol
2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat er et kraftigt trifluorethyleringsmiddel, som er nyttigt til syntese af fluorerede aminosyrer. Det bruges som et reagens i den antioselektive fremstilling af cykliske N-arylhydroxamsyrer via faseoverførselskatalyseret alkylering af nitrobenzylbromider for at give nirophenylalaniner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat er et kraftigt trifluorethyleringsmiddel, som er nyttigt til syntese af fluorerede aminosyrer. Det bruges som et reagens i den antioselektive fremstilling af cykliske N-arylhydroxamsyrer via faseoverførselskatalyseret alkylering af nitrobenzylbromider for at give nirophenylalaniner.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6226-25-1
Molekylær formel C3H2F6O3S
Molekylvægt (g/mol) 232.096
MDL nummer MFCD00671579
InChI nøgle RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethyltrifluormethansulfonat
SMIL C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.611 g/mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel CF3SO3CH2CF3
Brydningsindeks 1.306
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 232.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske