missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| CAS | 407-38-5 |
| Molekylær formel | C4H2F6O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-Trifluoroacetate, 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1-12-2(11)4(8,9)10/h1H2 |
| SMIL | O=C(OCC(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.05 |
| Formel vægt | 196 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?