Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl Triflate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl Triflate |
| CAS | 6226-25-1 |
| Molekylær formel | C3H2F6O3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 2,2,2-Trifluoroethanol Trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethylsulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.1 |
| Formel vægt | 231.9629 |