Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulfonate, 94%
Artikelnummer. 15428889
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428889 1 g 1g
11352626 5 g 5g
11362626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08635.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23199-56-6 | C3H2Cl3F3O3S | 281.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23199-56-6
Molekylær formel C3H2Cl3F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 281.45
MDL nummer MFCD00042400
InChI nøgle GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethane-sulfonate, trichloromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, methanesulfonic acid, trichloro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethyl sulfonate, acmc-20aoku, trifluoroethyl trichloromethylsulfonate, trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyltrichloromethanesulfonate, 1,1,1-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
PubChem CID 90027
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethyltrichlormethansulfonat
SMIL FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.714
Kogepunkt 84°C to 86°C (20 mmHg)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.422
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1108366
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 281.47
Procent renhed 94%