Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutanesulphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutanesulphonate |
| CAS | 79963-95-4 |
| Molekylær formel | C6H2F12O3S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Nonafluorobutanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.12 |
| Formel vægt | 381.9533 |