Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate |
| Smeltepunkt | 37°C to 42°C |
| Kogepunkt | 87°C to 92°C (0.1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2699394 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 254.23 |
| Procent renhed | ≥98% |