Få mere at vide
2,2,2-trifluorethylmethacrylat, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10093680 25 g 25g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10093680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 352-87-4 | Molekylformel: C6H7F3O2 | Molekylvægt: 168,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-87-4
Molekylær formel C6H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 168.12
MDL nummer MFCD00013576,MFCD00274739
InChI nøgle QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
PubChem CID 9608
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 59,0 °C (100,0 mmHg)
Flammepunkt 16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Brydningsindeks 1,3600 til 1,3620
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.18
Stabilisator 100ppm MEHQ
Formel vægt 168.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller