Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, 98%, stab. with 30-50 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 15447515
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447515 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15447515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17012.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 352-87-4 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Navn note stabilized with 30 to 50 ppm 4-methoxyphenol
CAS 352-87-4
Tæthed 1.181
Kogepunkt 29°C to 30°C (40 mmHg)
Flammepunkt 25°C (77°F)
Lugt Pungent
Molekylær formel C6H7F3O2
Brydningsindeks 1.361
MDL nummer MFCD00013576,MFCD00274739
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 4175872
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
InChI nøgle QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethyl-2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 168.12
PubChem CID 9608
Formel vægt 168.12
Procent renhed 98%