Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate |
| CAS | 371-92-6 |
| Molekylær formel | C3H2F3NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Isocyanic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 1,1,1-Trifluoro-2-isocyanato-ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F3NO/c4-3(5,6)1-7-2-8/h1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)CN=C=O |
| IUPAC navn | 1,1,1-trifluoro-2-isocyanatoethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.05 |
| Formel vægt | 125.01 |