Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylformat, TRC
Artikelnummer. 30451509
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30451509 1 g
1 options
Artikelnummer. 30451509 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7745351G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Molekylær formel C3H3F3O2
Mængde 1 g
Synonym 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
InChI formel InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
SMIL FC(F)(F)COC=O
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethylformiat
Molekylvægt (g/mol) 128.05
Formel vægt 128.0085