Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl Formate |
| CAS | 32042-38-9 |
| Molekylær formel | C3H3F3O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COC=O |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluorethylformiat |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.05 |
| Formel vægt | 128.0085 |