Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl formate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332199
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332199 5 g 5g
11322199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27212.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 32042-38-9 | Molecular Formula: C3H3F3O2 | Molecular Weight: 128.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32042-38-9
Molekylær formel C3H3F3O2
Molekylvægt (g/mol) 128.05
MDL nummer MFCD06797733
InChI nøgle CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
PubChem CID 141681
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethylformiat
SMIL FC(F)(F)COC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Tæthed 1.317
Kogepunkt 59 °C til 60 °C
Flammepunkt 7 °C (45 °F)
Brydningsindeks 1.001
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 128.05
Procent renhed 95%