Få mere at vide
2,2,2-Trifluorethylakrylat, 98%, stab. med 200 ppm 4-methoxyphenol
Product Code. 11423767
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11423767 25 g 25g
11413767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11423767 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18235.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 407-47-6 | C5H5F3O2 | 154,088 g/mol
Det bruges til klæbemidler på grund af dets afskalningsegenskab og bruges også til kontaktlinser for at give antifouling egenskaber. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til klæbemidler på grund af dets afskalningsegenskaber og bruges også til kontaktlinser for at give antifouling egenskaber. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme, let UV-stråling og frie radikaler. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod lys og elektrostatiske opladninger. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 407-47-6
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.088
MDL nummer MFCD00000444
InChI nøgle VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-propenoic acid, trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylacrylate, acrylic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, tfol-a, acmc-20aokw, trifluoroethyl acrylate, pubchem12647
PubChem CID 67889
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCC(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Navn note stabiliseret med 200ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 1.216
Kogepunkt 91 °C til 93 °C
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CF3CH2O2CCH=CH2
Brydningsindeks 1.35
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1756611
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 154.09
Procent renhed 98%