Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethyl 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,2-Trifluoroethyl 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| CAS | 106854-80-2 |
| Molekylær formel | C11H8F6O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(18)7(3-6)9(19)21-5-11(15,16)17/h1-3,18H,4-5H2 |
| SMIL | Oc1ccc(OCC(F)(F)F)cc1C(=O)OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroethyl 2-hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.17 |
| Formel vægt | 318.0327 |