Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, TRC
Artikelnummer. 30449943
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30449943 5 g
1 options
Artikelnummer. 30449943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7901755G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Molekylær formel C2 H3 F3 O
Mængde 5 g
Synonym Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
SMIL OCC(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,2-trifluoroethanol
Molekylvægt (g/mol) 100.04
Formel vægt 100.0136