Få mere at vide
2,2,2-Trifluoroethanol, NMR-kvalitet, 99,5%
Artikelnummer. 11373826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373826 5 g 5g
11383826 25 g 25g
11393826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11373826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16898.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-89-8
Molekylær formel C2H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 100.04
MDL nummer MFCD00004672
InChI nøgle RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethan-1-ol
SMIL OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethanol
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 1.391
Kogepunkt 74°C to 75°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lineær formel CF3CH2OH
Brydningsindeks 1.29
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 1733203
Formel vægt 100.04
Procent renhed 99.5%
Grad NMR