Få mere at vide
2,2,2-trifluorethanol-d{3}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 x 1 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386079 5 x 1 g 5g
11334478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042363.46
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
NMR opløsningsmiddel
NMR opløsningsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77253-67-9
Molekylær formel C2H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 103.06
MDL nummer MFCD00037682
InChI nøgle RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
SMIL [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.45 g/mL
Emballage Forindstillet ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 5 x 1 g
Smeltepunkt -44°C
Kogepunkt 77°C to 80°C
FN nummer UN1992
IUPAC navn 1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluorethan
Formel vægt 103.06
Procent renhed 99%