Få mere at vide
2,2,2-trifluorethanol-d{2}, 98 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324478
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324478 1 g 1g
11314478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11324478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042362.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
NMR opløsningsmiddel
NMR opløsningsmiddel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132248-58-9
Molekylær formel C2H3F3O
Molekylvægt (g/mol) 102.052
MDL nummer MFCD00082609
InChI nøgle RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
PubChem CID 12255976
IUPAC navn 1,1-dideuterio-2,2,2-trifluorethanol
SMIL C(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Følsomhed Hygroskopisk
Mængde 1 g
Smeltepunkt -44 °C
Kogepunkt 77 °C til 80 °C
FN nummer UN1992
Formel vægt 102.02
Procent renhed 98%